Stampa…
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 111 EUR
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,167 g/mol
Punto di fusione: 201…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415946
CAS Number: 100517-53-1