Stampa…
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42260-1G OR42260-500MG
APOSOR42260-1GEA 429 EUR
APOSOR42260-1G APOSOR42260-500MG
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
Peso molecolare: 253,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689771
CAS Number: 1416714-45-8