Stampa…
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 647 EUR
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22689777
CAS Number: 1416714-00-5