Stampa…
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42258-1G OR42258-500MG
APOSOR42258-1GEA 683 EUR
APOSOR42258-1G APOSOR42258-500MG
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22376779
CAS Number: 2304634-23-7