Stampa…
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42257-1G OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA 1860 EUR
APOSOR42257-1G APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22376778
CAS Number: 2304634-56-6