Stampa…
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Carboxy-6-methoxyquinoline
OR42250-1G OR42250-5G
APOSOR42250-1GEA 42.2 EUR
APOSOR42250-1G APOSOR42250-5G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Punto di fusione: 273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437579
CAS Number: 71082-47-8