Stampa…
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-8-methoxyquinoline
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 504 EUR
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18375327
CAS Number: 71082-36-5