Stampa…
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42236-1G OR42236-250MG
APOSOR42236-1GEA 835 EUR
APOSOR42236-1G APOSOR42236-250MG
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₂₀H₂₃BN₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953957
CAS Number: 916176-50-6