Stampa…
3-Bromophenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-ethynylbenzene
OR42232-1G OR42232-25G OR42232-5G
APOSOR42232-1GEA 14.7 EUR
APOSOR42232-1G APOSOR42232-25G APOSOR42232-5G
3-Bromophenylacetylene
3-Bromophenylacetylene
Formula: C₈H₅Br
Peso molecolare: 181,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839983
CAS Number: 766-81-4