Stampa…
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 81.2 EUR
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043921
CAS Number: 13852-51-2