Stampa…
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 130 EUR
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₇N₃O₃
Peso molecolare: 169,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11977410
CAS Number: 127356-38-1