Stampa…
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)nitrobenzene, 1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
OR42153-1G OR42153-25G OR42153-5G
APOSOR42153-1GEA 43.7 EUR
APOSOR42153-1G APOSOR42153-25G APOSOR42153-5G
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Peso molecolare: 249,266 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00248261
CAS Number: 16264-08-7