Stampa…
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromoisoquinolin-3(2H)-one, 8-Bromoisoquinolin-3-ol
OR42113-500MG OR42113-1G OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA 66.9 EUR
APOSOR42113-500MG APOSOR42113-1G APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11846498
CAS Number: 608515-49-7