Stampa…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-cyanophenyl methyl sulphone
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 176 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO₂S
Peso molecolare: 260,108 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828670
CAS Number: 1208402-11-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III