Stampa…
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42104-1G OR42104-250MG OR42104-5G
APOSOR42104-1GEA 75.7 EUR
APOSOR42104-1G APOSOR42104-250MG APOSOR42104-5G
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Formula: C₈H₇NO₂S
Peso molecolare: 181,212 g/mol
Punto di fusione: 127…128,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772830
CAS Number: 118465-49-9