Stampa…
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42062-1G OR42062-250MG OR42062-5G
APOSOR42062-1GEA 297 EUR
APOSOR42062-1G APOSOR42062-250MG APOSOR42062-5G
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₄ClN₃S
Peso molecolare: 185,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275399
CAS Number: 31784-71-1