Stampa…
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42059-1G OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA 234 EUR
APOSOR42059-1G APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Formula: C₉H₁₀IN
Peso molecolare: 259,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD27938271
CAS Number: 1704065-05-3