Stampa…
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42054-1G OR42054-250MG OR42054-5G
APOSOR42054-1GEA 98.9 EUR
APOSOR42054-1G APOSOR42054-250MG APOSOR42054-5G
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formula: C₉H₆Br₂
Peso molecolare: 273,952 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22482470
CAS Number: 173019-84-6