Stampa…
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42053-1G OR42053-250MG OR42053-5G
APOSOR42053-1GEA 93.1 EUR
APOSOR42053-1G APOSOR42053-250MG APOSOR42053-5G
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formula: C₉H₆Br₂
Peso molecolare: 273,952 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22482458
CAS Number: 1333171-42-8