Stampa…
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR42052-1G OR42052-250MG OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA 395 EUR
APOSOR42052-1G APOSOR42052-250MG APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formula: C₉H₆Br₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22482445
CAS Number: 1228107-22-9