Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆BrClO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12169456 CAS Number: 168969-13-9 UN: 3261 ADR: 8,III |