Stampa…
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1-BOC-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 139 EUR
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₅NO₄
Peso molecolare: 225,241 g/mol
Densità: 1,0466 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842764
CAS Number: 294659-30-6