Stampa…
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 476 EUR
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12674991
CAS Number: 1189106-57-7