Stampa…
5-Hydroxybenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[b]furan-5-ol
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 241 EUR
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,132 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699412
CAS Number: 13196-10-6