Stampa…
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4188-1G OR4188-5G
APOSOR4188-1GEA 0 EUR
APOSOR4188-1G APOSOR4188-5G
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Densità: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093541
CAS Number: 682802-92-2