Stampa…
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 168 EUR
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formula: C₁₃H₁₉N₃O
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040792
CAS Number: 318280-95-4