Stampa…
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-4-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine, 1-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)piperazine
OR4164-1G OR4164-250MG OR4164-5G
APOSOR4164-1GEA 88.7 EUR
APOSOR4164-1G APOSOR4164-250MG APOSOR4164-5G
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
Peso molecolare: 197,32 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C (0,38 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093539
CAS Number: 496808-04-9