Stampa…
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 369 EUR
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
Punto di ebollizione: 75…76 °C (0,25 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093538
CAS Number: 496808-03-8