Stampa…
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(3-But-1-ylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR4122-1G OR4122-5G OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA 154 EUR
APOSOR4122-1G APOSOR4122-5G APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₇BN₂O₃
Peso molecolare: 318,219 g/mol
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363843
CAS Number: 850567-59-8