Stampa…
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR41185-1G OR41185-250MG
APOSOR41185-1GEA 382 EUR
APOSOR41185-1G APOSOR41185-250MG
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18632685
CAS Number: 348165-63-9