(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR41174-1G
OR41174-5G
OR41174-25G
APOSOR41174-1GEA
52.2
EUR
APOSOR41174-1G
APOSOR41174-5G
APOSOR41174-25G
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula:
C₈H₁₅NO₅S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28122917 CAS Number: 439948-91-1 |