3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₇Br₃O₂ Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128769 CAS Number: 52813-48-6 |