Stampa…
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 31.6 EUR
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276188
CAS Number: 108281-78-3