(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(1S,2S)-2-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR41152-1G
OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA
1430
EUR
APOSOR41152-1G
APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100,116 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD19228287 CAS Number: 14590-52-4 UN: 3265 ADR: 8,II |