Stampa…
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 837 EUR
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₀BBrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659922
CAS Number: 850567-53-2