Stampa…
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41056-10G OR41056-1G OR41056-5G
APOSOR41056-10GEA 317 EUR
APOSOR41056-10G APOSOR41056-1G APOSOR41056-5G
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Methyl 3-ethynylbenzoate
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di fusione: 45…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703579
CAS Number: 10602-06-9