Stampa…
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Carboxy-1,3-thiazol-2-yl)cyclopropane, 5-Carboxy-2-cyclopropyl-1,3-thiazole
OR41020-100MG OR41020-1G OR41020-250MG
APOSOR41020-100MGEA 176 EUR
APOSOR41020-100MG APOSOR41020-1G APOSOR41020-250MG
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₂S
Peso molecolare: 169,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11208434
CAS Number: 1094230-05-3