Stampa…
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 232 EUR
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClO₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067947
CAS Number: 175201-86-2