Stampa…
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40821-1G OR40821-250MG OR40821-5G
APOSOR40821-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40821-1G APOSOR40821-250MG APOSOR40821-5G
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene
Formula: C₉H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09934815
CAS Number: 38770-76-2