Stampa…
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR4082-1G OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA 80 EUR
APOSOR4082-1G APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Peso molecolare: 287,337 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067907
CAS Number: 162286-69-3