Stampa…
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40811-1G OR40811-25G OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40811-1G APOSOR40811-25G APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₂₁NO·ClH
Peso molecolare: 231,762 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01825645
CAS Number: 128487-57-0