Stampa…
3-(Cyclopropyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 77.1 EUR
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Formula: C₇H₈S
Peso molecolare: 124,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25962002
CAS Number: 29576-51-0