2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40806-1G
OR40806-250MG
OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA
348
EUR
APOSOR40806-1G
APOSOR40806-250MG
APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Formula:
C₇H₇BrS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12033270 CAS Number: 29481-27-4 |