Stampa…
2-(Cyclopropyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 61.1 EUR
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Formula: C₇H₈S
Peso molecolare: 124,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22049303
CAS Number: 29481-22-9