Stampa…
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 158 EUR
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828679
CAS Number: 26908-34-9