Stampa…
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Thiazole-3-carbonitrile, 3-Cyanoisothiazole
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 575 EUR
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Formula: C₄H₂N₂S
Peso molecolare: 110,137 g/mol
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15529707
CAS Number: 1452-17-1