Stampa…
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40789-100MG OR40789-1G OR40789-250MG
APOSOR40789-100MGEA 308 EUR
APOSOR40789-100MG APOSOR40789-1G APOSOR40789-250MG
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11973745
CAS Number: 574007-66-2