(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂O₃ Punto di fusione: 145…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28102587 CAS Number: 19545-97-2 |