Stampa…
8-Chloro-1-iodophenazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40780-250MG OR40780-5G OR40780-1G
APOSOR40780-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR40780-250MG APOSOR40780-5G APOSOR40780-1G
8-Chloro-1-iodophenazine
8-Chloro-1-iodophenazine
Formula: C₁₂H₆ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32111675
CAS Number: 2367002-69-3