Stampa…
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40779-1G OR40779-250MG OR40779-5G
APOSOR40779-1GEA 524 EUR
APOSOR40779-1G APOSOR40779-250MG APOSOR40779-5G
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-3-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Peso molecolare: 212,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21100004
CAS Number: 1353855-93-2